重要文件
727083
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-氨基茚满
ChiPros®, produced by BASF, 99%
同義詞:
(S)-(+)-1-茚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11N
CAS號碼:
分子量::
133.19
Beilstein:
2206708
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5% (GC)
99%
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
折射率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
201.2 °F - closed cup
閃點(°C)
94 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)