重要文件
726877
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-(2-萘基)乙胺
ChiPros®, produced by BASF, ≥98.5%
同義詞:
(S)-(-)-α-甲基-2-萘甲胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H13N
CAS號碼:
分子量::
171.24
Beilstein:
3195949
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
produced by BASF
化驗
≥98.5%
形狀
powder
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
SMILES 字串
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)