重要文件
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-亚苄基-D-苏糖醇
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2S,4R,5R)-5-羟基-2-苯基-1,3-二噁烷-4-甲醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14O4
CAS號碼:
分子量::
210.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
InChI 密鑰
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)