重要文件
725811
Sigma-Aldrich
3-溴-2,2-二氟丙酸乙酯
≥95.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H7BrF2O2
CAS號碼:
分子量::
217.01
Beilstein:
5328796
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0%
形狀
liquid
SMILES 字串
CCOC(=O)C(F)(F)CBr
InChI
1S/C5H7BrF2O2/c1-2-10-4(9)5(7,8)3-6/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
PLIFTLNQZPFIPS-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
131.0 °F
閃點(°C)
55 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)