重要文件
725315
Sigma-Aldrich
(S)-2-(3-氯-2,2-二甲基丙酰氨基)-3-甲基丁醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20ClNO2
分子量::
221.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
73-79 °C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)C(C)(C)CCl
InChI
1S/C10H20ClNO2/c1-7(2)8(5-13)12-9(14)10(3,4)6-11/h7-8,13H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
NBXJRNNARUAEFQ-MRVPVSSYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)