重要文件
725293
Sigma-Aldrich
3-吡唑甲酸乙酯
97%
同義詞:
吡唑-3-羧酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
140.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
148-154 °C
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)