文件
723401
Sigma-Aldrich
S-甲基-13C-甲硫代磺酸盐
97 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
S-Methyl-13C thiomethanesulfonate, MMTS-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SO2S13CH3
CAS號碼:
分子量::
127.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
97 atom % 13C
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
技術
bio NMR: suitable
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.347 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CS(=O)(=O)S[13CH3]
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3/i1+1
InChI 密鑰
XYONNSVDNIRXKZ-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup