重要文件
723061
Sigma-Aldrich
12-巯基十二酸 NHS 酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H27NO4S
分子量::
329.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
InChI 密鑰
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)