重要文件
722340
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基-1H-吡唑-5-甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
140.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
208-213 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C(O)=O)n(C)n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)