重要文件
720836
Sigma-Aldrich
2-甲基-2H-吲唑-6-硼酸
同義詞:
2-Methyl-2H-indazol-6-ylboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9BN2O2
CAS號碼:
分子量::
175.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
105-110 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cn1cc2ccc(cc2n1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BN2O2/c1-11-5-6-2-3-7(9(12)13)4-8(6)10-11/h2-5,12-13H,1H3
InChI 密鑰
JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)