重要文件
720399
Sigma-Aldrich
氧化剂
0.02 M
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
品質等級
濃度
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
顏色
clear brown to dark brown-red
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
48.2 °F
閃點(°C)
9 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)