重要文件
720003
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-氯-3-碘吡啶
97%
同義詞:
2-氯-3-碘-5-吡啶胺, 6-氯-5-碘-3-吡啶胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4ClIN2
CAS號碼:
分子量::
254.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
115-125 °C
SMILES 字串
Nc1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H4ClIN2/c6-5-4(7)1-3(8)2-9-5/h1-2H,8H2
InChI 密鑰
QLJRHAUYZGWXDE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)