重要文件
718726
Sigma-Aldrich
6-甲基-3-吡啶醛
97%
同義詞:
3-甲酰基-6-甲基吡啶, 5-甲酰基-2-甲基吡啶, 6-甲基吡啶-3-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H7NO
CAS號碼:
分子量::
121.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.546
密度
1.084 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(C=O)cn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IMWMEIWYPWVABQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
190.0 °F - closed cup
閃點(°C)
87.8 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)