Key Documents
717711
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-四溴-1,1′-联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H6Br4
CAS號碼:
分子量::
469.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
mp
185-190 °C
SMILES 字串
Brc1cc(Br)cc(c1)-c2cc(Br)cc(Br)c2
InChI
1S/C12H6Br4/c13-9-1-7(2-10(14)5-9)8-3-11(15)6-12(16)4-8/h1-6H
InChI 密鑰
FXJXZYWFJAXIJX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Matthias Lischka et al.
Nanoscale, 10(25), 12035-12044 (2018-06-16)
Even though the surface-assisted dehalogenative coupling constitutes the most abundant protocol in on-surface synthesis, its full potential will only become visible if selectivity issues with polybrominated precursors are comprehensively understood, opening new venues for both organometallic self-assembly and on-surface polymerization.