文件
717037
Sigma-Aldrich
1-氨基-1-环丙基腈 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7ClN2
CAS號碼:
分子量::
118.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
214-220 °C
SMILES 字串
Cl.NC1(CC1)C#N
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c5-3-4(6)1-2-4;/h1-2,6H2;1H
InChI 密鑰
PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1