重要文件
716537
Sigma-Aldrich
1H-咪唑-4,5-二甲酸二甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8N2O4
CAS號碼:
分子量::
184.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
207-212 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1nc[nH]c1C(=O)OC
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-12-6(10)4-5(7(11)13-2)9-3-8-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
CUIWFAXEALIQJS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)