化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.551
密度
1.589 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
nitrile
SMILES 字串
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
InChI 密鑰
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup