重要文件
715190
Sigma-Aldrich
1-氨基-3-丁炔
95%
同義詞:
3-丁炔-1-胺, 3-丁烯胺, 4-氨基-1-丁炔
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H7N
CAS號碼:
分子量::
69.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448
bp
100-103 °C
密度
0.844 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCC#C
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h1H,3-5H2
InChI 密鑰
XSBPYGDBXQXSCU-UHFFFAOYSA-N
應用
1-氨基-3-丁炔是一种双功能连接剂,可用于:
  • 1,2,3,4-四氢吖啶三氟甲烷磺酸酯衍生物的Buchwald–Hartwig胺化反应。[1]
  • 作为二酸合成二炔酰胺的试剂。[2]
  • 通过其甲基酯侧链的酰胺化作用对聚(2-烷基/芳基-2-恶唑啉)(PAOx)聚合物进行聚合后修饰。[3]
  • 作为一种可以与树脂[4]以及纳米结晶纤维素[5]结合的交联剂用于促进末端炔基的进一步官能化。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Predictive recognition of native proteins by cucurbit [7] uril in a complex mixture.
Li W, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(55), 8537-8540 (2016)
Buchwald-Hartwig Amination Approach for the Synthesis of Functionalized 1, 2, 3, 4-Tetrahydroacridine Derivatives.
de Sousa J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(16), 3468-3474 (2014)
Functional poly (2-oxazoline) s by direct amidation of methyl ester side chains.
Mees MA and Hoogenboom R
Macromolecules, 48(11), 3531-3538 (2015)
Conformationally rigid cyclic tungsten bis-alkyne complexes derived from 1, 1?-dialkynylferrocenes.
Curran TP, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 846(16), 24-32 (2017)
A bottom-up route to a chemically end-to-end assembly of nanocellulose fibers.
Yang H and van de Ven TGM
Biomacromolecules, 17(6), 2240-2247 (2016)