重要文件
714828
Sigma-Aldrich
2-氯-3-碘-5-硝基吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H2ClIN2O2
CAS號碼:
分子量::
284.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
102-106 °C
官能基
chloro
iodo
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C5H2ClIN2O2/c6-5-4(7)1-3(2-8-5)9(10)11/h1-2H
InChI 密鑰
KUMMEUQAQSZVOD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)