重要文件
714798
Sigma-Aldrich
1-溴-3-(三甲基硅基)苯
97%
同義詞:
(3-溴苯基)三甲基硅烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H13BrSi
CAS號碼:
分子量::
229.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.532
密度
1.230 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI 密鑰
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)