文件
562165
Sigma-Aldrich
2-萘溴化镁 溶液
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H7BrMg
CAS號碼:
分子量::
231.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.951 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
<1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
< -17 °C - closed cup