重要文件
714615
Sigma-Aldrich
4-溴-2-氟苄醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BrFO
CAS號碼:
分子量::
205.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
30-35 °C
官能基
bromo
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)