重要文件
714445
Sigma-Aldrich
(2-氯-4-吡啶基)甲醇
97%
同義詞:
2-氯-4-(羟甲基)吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6ClNO
CAS號碼:
分子量::
143.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
59-64 °C
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2
InChI 密鑰
UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)