文件
714224
Sigma-Aldrich
双(N-重氮基)-三(O-乙酰基)-2-去氧链霉胺
≥97% (HPLC)
同義詞:
(1α,2βb,3α,4β,6β)-4,6-二叠氮基-1,2,3-环己三醇三乙酸酯, 2-DOS 二叠氮三乙酸酯, 4t,6t-二叠氮基环己烷-1r,2t,3c-三基三乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H16N6O6
CAS號碼:
分子量::
340.29
Beilstein:
5639286
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
crystals
成份
carbon, 41.5-43.2%
nitrogen, 24.0-25.4%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H16N6O6/c1-5(19)22-10-8(15-17-13)4-9(16-18-14)11(23-6(2)20)12(10)24-7(3)21/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10+,11-,12-
InChI 密鑰
SQKWPVVWVBKSIG-CSPFCNMYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3