重要文件
713759
Sigma-Aldrich
1-溴-2-乙氧基苯
≥97.0% (GC)
同義詞:
2-溴乙氧基苯, 2-溴苯乙醚, 邻溴苯乙醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9BrO
CAS號碼:
分子量::
201.06
Beilstein:
2043678
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
SMILES 字串
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)