重要文件
713503
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Boc-methyl)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-Fmoc-2-氨基-3-(叔丁氧基羰基甲基磺酰基)-丙酸, Fmoc-Cys(叔丁基羧甲基)-OH, Fmoc-Cys(叔丁氧羰基甲基)-OH
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H27NO6S
CAS號碼:
分子量::
457.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
光學活性
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in DMF
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CSC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6S/c1-24(2,3)31-21(26)14-32-13-20(22(27)28)25-23(29)30-12-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
NLQIBSKINOPHNA-FQEVSTJZSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)