重要文件
712930
Sigma-Aldrich
3-氰苯酞
98%
同義詞:
1,3-二氢-3-氧-1-异苯并呋喃甲腈, 3-氰基-3H-异苯并呋喃酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H5NO2
CAS號碼:
分子量::
159.14
Beilstein:
4292885
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
98%
形狀
powder
官能基
ester
nitrile
SMILES 字串
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
InChI 密鑰
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)