重要文件
712809
Sigma-Aldrich
2-叠氮-D-半乳糖四乙酸酯
≥97% (HPLC)
同義詞:
1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-叠氮-2-脱氧-D-半乳糖, 1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-叠氮-2-脱氧-D-吡喃半乳糖, 2-叠氮-2-脱氧-3,4,6-三-O-乙酰基-D-吡喃半乳糖乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H19N3O9
CAS號碼:
分子量::
373.32
Beilstein:
4913077
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
成份
carbon, 44.1-45.9%
nitrogen, 10.9-11.6%
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(C)=O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14?/m1/s1
InChI 密鑰
QKGHBQJLEHAMKJ-RQICVUQASA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)