重要文件
712205
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-(−)-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride hemihydrate
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
同義詞:
(−)-Cispentacin hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11NO2 · HCl · 0.5H2O
CAS號碼:
分子量::
174.63
Beilstein:
7627237
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98.0-102.0% (calc. on dry substance, AT)
形狀
crystals
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0% (GC)
雜質
4.0-6.0% water
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.Cl.Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O.N[C@H]2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/2C6H11NO2.2ClH.H2O/c2*7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;;;/h2*4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);2*1H;1H2/t2*4-,5+;;;/m11.../s1
InChI 密鑰
XAVWJWKIXZQILW-HALBYODASA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)