文件
8.52361
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
同義詞:
Fmoc-N-Me-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-N-ε-t.-Boc-L-lysine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H34N2O6
CAS號碼:
分子量::
482.57
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-16-10-9-15-23(24(30)31)29(4)26(33)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
InChI 密鑰
JMBKBGOKNZZJQA-QHCPKHFHSA-N
一般說明
Building block for introduction of N-α-methyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
分析報告
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
非天然胺基酸,也就是天然存在或化學合成的非蛋白質胺基酸,作為現代藥物發現研究的工具,正變得越來越重要。