化驗
94.0-106.0% (NT)
95%
形狀
lumps
光學活性
[α]/D +101±4°, c = 1% in 1 M HCl
雜質
≤5.0% water
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H](C1CC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-4(5(7)8)3-1-2-3/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3