文件
710342
Sigma-Aldrich
2-(二叔丁基磷)-1,1'-联萘
97%
同義詞:
rac-2-(二叔丁基膦)-1,1′-联萘
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H31P
CAS號碼:
分子量::
398.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
144-148 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)(C)P(c1ccc2ccccc2c1-c3cccc4ccccc34)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24/h7-19H,1-6H3
InChI 密鑰
QGBQGMHXBSLYLZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3