重要文件
710032
Sigma-Aldrich
环己基硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H18BNO4
CAS號碼:
分子量::
239.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
210-215 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)