重要文件
709573
Sigma-Aldrich
去甲基雷氯必利
Desmethylraclopride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
98% (CP)
同義詞:
去甲基雷氯必利, 3,5-二氯-N-[(1-乙基-2-吡咯烷基)甲基]-2,6-二羟基苯甲酰胺, O-去甲基雷氯必利
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18Cl2N2O3
分子量::
333.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98% (CP)
形狀
powder
技術
PET imaging: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
DPQOMEPZWBXAMA-QMMMGPOBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review