文件
709247
Sigma-Aldrich
砷化锌
pieces, 99.995% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Zn3As2
CAS號碼:
分子量::
346.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.995% trace metals basis
形狀
pieces
mp
1015 °C
密度
5.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Zn]=[As][Zn][As]=[Zn]
InChI
1S/2As.3Zn
InChI 密鑰
RHKSESDHCKYTHI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3