重要文件
708267
Sigma-Aldrich
2,8-二溴-6,12-二氢-6,6,12,12-四辛基-茚并[1,2-b]芴
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C52H76Br2
CAS號碼:
分子量::
860.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
powder
mp
84-88 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3cc4c(cc13)-c5ccc(Br)cc5C4(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C52H76Br2/c1-5-9-13-17-21-25-33-51(34-26-22-18-14-10-6-2)47-37-41(53)29-31-43(47)45-40-50-46(39-49(45)51)44-32-30-42(54)38-48(44)52(50,35-27-23-19-15-11-7-3)36-28-24-20-16-12-8-4/h29-32,37-40H,5-28,33-36H2,1-4H3
InChI 密鑰
HDXRVXNYEDMCJJ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)