文件
708208
Sigma-Aldrich
2-氯-6-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸
97%
同義詞:
2-氯-6-(三氟甲基)烟酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3ClF3NO2
CAS號碼:
分子量::
225.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
117-120 °C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(nc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-3(6(13)14)1-2-4(12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI 密鑰
DXRBTBMFFGEVCX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3