重要文件
256234
Sigma-Aldrich
3-苄基-5-(2-羟乙基)-4-甲基氯化噻唑
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16ClNOS
CAS號碼:
分子量::
269.79
Beilstein:
3788921
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
142-144 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].Cc1c(CCO)sc[n+]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16NOS.ClH/c1-11-13(7-8-15)16-10-14(11)9-12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,10,15H,7-9H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
IWSVLBKHBJGMAA-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1