重要文件
708186
Sigma-Aldrich
α,α-二氟苯乙酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6F2O2
CAS號碼:
分子量::
172.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
65-75 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
phenyl
SMILES 字串
OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI 密鑰
PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)