重要文件
707600
Sigma-Aldrich
3-苄氧基苯甲酰氯
94%
同義詞:
3-Benzyloxybenzoic acid chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11ClO2
CAS號碼:
分子量::
246.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
94%
形狀
solid
mp
40-43 °C
SMILES 字串
ClC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Reactant for:
  • Preparation of dihydroquinolinones and tetrahydroquinazolinones as potent kinesin spindle protein inhibitors and potential antitumor agents
  • Preparation of carbamate derivatives as fatty acid amide hydrolase inhibitors
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)