重要文件
706892
Sigma-Aldrich
2-溴吡啶-3-甲酸甲酯
97%
同義詞:
2-溴烟酸甲酯, 甲基-2-溴烟酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H6BrNO2
CAS號碼:
分子量::
216.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
32-37 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
RAFFKXWNTXTTFO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)