重要文件
706744
Sigma-Aldrich
1-烯丙基-2-甲苯
97%
同義詞:
2-烯丙基甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H12
CAS號碼:
分子量::
132.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.517
密度
0.895 g/mL at 25 °C
官能基
allyl
SMILES 字串
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
InChI 密鑰
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
129.9 °F
閃點(°C)
54.4 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)