化驗
97%
形狀
solid
mp
44-49 °C
SMILES 字串
CCn1cnc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-6-14-8-9(7-13-14)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
UGCRHVPUHAXAAE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3