文件
704520
Sigma-Aldrich
3,5-二氯-4-吡啶硼酸频哪醇酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14BCl2NO2
CAS號碼:
分子量::
273.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
102-107 °C
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c(Cl)cncc2Cl
InChI
1S/C11H14BCl2NO2/c1-10(2)11(3,4)17-12(16-10)9-7(13)5-15-6-8(9)14/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
RGVJCGWAHPEENO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3