重要文件
704318
Sigma-Aldrich
4,4′-联苯基二硼酸二(新戊二醇酯)
97%
同義詞:
4,4′-双-(5,5-二甲基-[1,3,2]二氧硼杂环-2-基)-联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H28B2O4
CAS號碼:
分子量::
378.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
241-245 °C
SMILES 字串
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4
InChI
1S/C22H28B2O4/c1-21(2)13-25-23(26-14-21)19-9-5-17(6-10-19)18-7-11-20(12-8-18)24-27-15-22(3,4)16-28-24/h5-12H,13-16H2,1-4H3
InChI 密鑰
NJXUWONHNYJPMY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.