Merck
全部照片(3)
重要文件
703834
Sigma-Aldrich
6-喹喔啉羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H6N2O2
CAS號碼:
分子量::
174.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
224-229 °C (dec.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
InChI 密鑰
JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jimsheena V Karakkat et al.
Nucleic acids research, 47(19), 10086-10103 (2019-09-19)
The metabolic sensor Per-Arnt-Sim (Pas) domain-containing serine/threonine kinase (PASK) is expressed predominantly in the cytoplasm of different cell types, although a small percentage is also expressed in the nucleus. Herein, we show that the nuclear PASK associates with the mammalian