文件
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-三甲氧基苯硼酸新戊二醇酯
97%
同義詞:
2-(2,4,6-三甲氧基苯基)-5,5-二甲基-1,3,2-二氧杂环戊硼烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H21BO5
分子量::
280.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
105-109 °C
SMILES 字串
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
InChI 密鑰
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3