Key Documents
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-氧代哌啶-2-羧酸
96%
同義詞:
(2R)-1-Boc-4-氧代哌可酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H17NO5
CAS號碼:
分子量::
243.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
mp
119-124 °C
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)