重要文件
700886
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)甲苯磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6ClF3O2S
CAS號碼:
分子量::
258.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
crystals
mp
103-107 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3O2S/c9-15(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)