重要文件
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
同義詞:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-四氢二茚并[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]二氧磷杂八环-5-二甲胺, N-二甲基-[(R)-1,1′-螺二氢茚-7,7′-二基]亚磷酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H20NO2P
CAS號碼:
分子量::
325.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
mp
92-96 °C
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)